主要文件
DWK209545
Wheaton® Leak Resistant Bottle
capacity 30 mL, high-density polyethylene bottle, natural bottle, wide-mouth bottle, bottle diam. × H 33 mm × 69 mm, 28-410
别名:
209545
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41121800
NACRES:
NB.17
材料
high-density polyethylene bottle
natural bottle
wide-mouth bottle
包裝
pkg of 72 ea
製造商/商標名
WHEATON® 209545
瓶直徑 × 高度
33 mm × 69 mm
容量
30 mL
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
特點和優勢
Superior double seal closure for leak resistance
法律資訊
WHEATON is a registered trademark of Wheaton Industries, Inc.
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)