Merck
D99005
Sigma-Aldrich
4-氧代庚二酸二乙酯
98%
别名:
4-羰基庚二酸二乙酯
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
C2H5OCOCH2CH2COCH2CH2COOC2H5
CAS号:
分子量:
230.26
Beilstein:
1571968
EC 号:
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352100
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.22
方案
98%
表单
liquid
折射率
n20/D 1.441 (lit.)
密度
1.073 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES字符串
CCOC(=O)CCC(=O)CCC(=O)OCC
InChI
1S/C11H18O5/c1-3-15-10(13)7-5-9(12)6-8-11(14)16-4-2/h3-8H2,1-2H3
InChI key
ZGBUXZJMZBBISR-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 3
闪点(°F)
235.4 °F - closed cup
闪点(°C)
113 °C - closed cup
个人防护装备
Eyeshields, Gloves
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)