Merck
H17856
Sigma-Aldrich
反式-β-氢黏康酸
98%
别名:
反式-3-己烯二酸, 2-丁烯-1,4-二羧酸, 二氢黏康酸
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
HO2CCH2CH=CHCH2CO2H
CAS号:
分子量:
144.13
Beilstein:
1723581
EC 号:
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352100
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.22
质量水平
方案
98%
mp
195-196 °C (lit.)
SMILES字符串
[H]\C(CC(O)=O)=C(\[H])CC(O)=O
InChI
1S/C6H8O4/c7-5(8)3-1-2-4-6(9)10/h1-2H,3-4H2,(H,7,8)(H,9,10)/b2-1+
InChI key
YHGNXQAFNHCBTK-OWOJBTEDSA-N
WGK
WGK 3
Not applicable
个人防护装备
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)