Merck
D211400
Sigma-Aldrich
2,2-联苯基-1-苦基肼基
95%
别名:
1,1-二苯基-2-苦肼基自由基, 2,2-二苯基-1-苦基肼, DPPH
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C18H12N5O6
CAS号:
分子量:
394.32
Beilstein:
1846081
EC 号:
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352103
方案
95%
mp
~135 °C (dec.) (lit.)
λmax
528 nm
SMILES字符串
[O-][N+](=O)c1cc(c([N]N(c2ccccc2)c3ccccc3)c(c1)[N+]([O-])=O)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C18H12N5O6/c24-21(25)15-11-16(22(26)27)18(17(12-15)23(28)29)19-20(13-7-3-1-4-8-13)14-9-5-2-6-10-14/h1-12H
InChI key
HHEAADYXPMHMCT-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
替代产品
产品编号
说明
价格
警示用语:
Danger
危险分类
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Self-react. C - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
储存分类代码
4.1A - Other explosive hazardous materials
WGK
WGK 1
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)