Merck
D159808
Sigma-Aldrich
3,3-二甲基戊二酸酐
99%
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C7H10O3
CAS号:
分子量:
142.15
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12162002
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.23
化驗
99%
形狀
powder
bp
181 °C/25 mmHg (lit.)
mp
124-126 °C (lit.)
SMILES 字串
CC1(C)CC(=O)OC(=O)C1
InChI
1S/C7H10O3/c1-7(2)3-5(8)10-6(9)4-7/h3-4H2,1-2H3
InChI 密鑰
HIJQFTSZBHDYKW-UHFFFAOYSA-N
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)