Merck
D133205
Sigma-Aldrich
3,3-二甲氧基联苯
97%
别名:
3,3′-二甲氧基苯
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
CH3OC6H4C6H4OCH3
CAS号:
分子量:
214.26
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
品質等級
化驗
97%
形狀
solid
bp
328 °C (lit.)
mp
44-45 °C (lit.)
SMILES 字串
COc1cccc(c1)-c2cccc(OC)c2
InChI
1S/C14H14O2/c1-15-13-7-3-5-11(9-13)12-6-4-8-14(10-12)16-2/h3-10H,1-2H3
InChI 密鑰
UCHNVSDXSPIKRG-UHFFFAOYSA-N
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)