Merck
D145750
Sigma-Aldrich
N,N-二甲基苯胺
99%
别名:
N,N-二甲基苯胺, DMA, 二甲基苯胺
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
C6H5N(CH3)2
CAS号:
分子量:
121.18
Beilstein:
507140
EC 号:
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352100
PubChem化学物质编号:
质量水平
方案
99%
表单
liquid
折射率
n20/D 1.557 (lit.)
沸点
193-194 °C (lit.)
mp
1.5-2.5 °C (lit.)
密度
0.956 g/mL at 25 °C (lit.)
官能团
amine
SMILES字符串
CN(C)c1ccccc1
InChI
1S/C8H11N/c1-9(2)8-6-4-3-5-7-8/h3-7H,1-2H3
InChI key
JLTDJTHDQAWBAV-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
N,N-二甲基苯胺(DMA)是一种N,N-二取代苯胺。DMA与苯甲醚(ANS)和叔丁基甲基醚(MTBE)的二元混合物的热物理和热动力学性质已被报道。 在酸性缓冲液中,它因阳性氧化作用可在铂电极上形成N,N,N′,N′-四甲基联苯胺。DMA在碱性条件下可与重氮盐结合形成甲基橙。它在乙腈中可使用N-溴琥珀酰亚胺/硝酸银(I)试剂系统通过硝化反应形成硝基和硝基衍生物。
应用
N,N-二甲基苯胺 (DMA)可用作还原锂化的催化剂。
用于对称和不对称光电导方烷的新方法中的试剂。
法律信息
DuPont 产品
替代产品
产品编号
说明
价格
警示用语:
Danger
危险分类
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 2 - Carc. 2
储存分类代码
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
闪点(°F)
167.0 °F - closed cup
闪点(°C)
75 °C - closed cup
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
Aromatic nitration under neutral conditions using N-bromosuccinimide/silver (I) nitrate.
Nowrouzi N, et al.
Tetrahedron Letters, 53(36), 4841-4842 (2012)
Canadian Journal of Chemistry, 71, 494-494 (1993)
Fundamental Difference in Reductive Lithiations with Preformed Radical Anions versus Catalytic Aromatic Electron-Transfer Agents: N,N-Dimethylaniline as an Advantageous Catalyst.
Kennedy N, et al.
Angewandte Chemie (International Edition in English), 128(1), 391-394 (2016)
Spectrophotometric determination of chromium by using sulphanilic acid and N, N-dimethylaniline.
Chandrashekhara KG, et al.
Indian Journal of Chemical Technology, 22(1-2), 78-81 (2015)
Anodic oxidation studies of N,N-dimethylaniline. I. Voltammetric and spectroscopic investigations at platinum electrodes.
Mizoguchi T and Adams RN.
Journal of the American Chemical Society, 84(11), 2058-2061 (1962)