Merck
D137200
Sigma-Aldrich
2,6-二甲氧基甲苯
98%
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
CH3C6H3(OCH3)2
CAS号:
分子量:
152.19
EC 号:
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352100
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.22
质量水平
方案
98%
表单
crystals
mp
39-41 °C (lit.)
SMILES字符串
COc1cccc(OC)c1C
InChI
1S/C9H12O2/c1-7-8(10-2)5-4-6-9(7)11-3/h4-6H,1-3H3
InChI key
FPEUDBGJAVKAEE-UHFFFAOYSA-N
象形图
Exclamation mark
警示用语:
Warning
危险声明
危险分类
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
靶器官
Respiratory system
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
闪点(°F)
206.6 °F - closed cup
闪点(°C)
97 °C - closed cup
个人防护装备
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)