Merck
D105805
Sigma-Aldrich
2,3-二氢-5-甲基呋喃
97%
别名:
2,3-Dihydro-5-methylfuran, 2-Methyl-4,5-dihydrofuran, 4,5-Dihydro-2-methylfuran, 4,5-Dihydrosylvan, 5-Methyl-2,3-dihydrofuran
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C5H8O
CAS号:
分子量:
84.12
Beilstein:
103487
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
化驗
97%
形狀
liquid
折射率
n20/D 1.432 (lit.)
bp
82 °C (lit.)
密度
0.922 g/mL at 25 °C (lit.)
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
CC1=CCCO1
InChI
1S/C5H8O/c1-5-3-2-4-6-5/h3H,2,4H2,1H3
InChI 密鑰
BGCWDXXJMUHZHE-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
象形圖
Flame
訊號詞
Danger
危險聲明
防範說明
危險分類
Flam. Liq. 2
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
10.4 °F - closed cup
閃點(°C)
-12 °C - closed cup