主要文件
CLS948036
Pyrex® Filter tube/thimble
I.D. × L 36 mm × 160 mm
别名:
Corning® 9480
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
41104900
NACRES:
NB.43
物料
borosilicate glass
包装
case of 1
pack of 1
制造商/商品名称
Corning 9480-36
内径 × 长度
36 mm × 160 mm
过滤器直径
36 mm
柱外径 × 长度
8 mm × 75 mm
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
相关类别
法律信息
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)