主要文件
CLS49501L
Pyrex® round-bottom vertical three neck distilling flask, with 24/40 joints
capacity 1,000 mL
别名:
bottom flask, flask round, flask round bottom, Corning® 4950
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
41104812
NACRES:
NB.43
物料
borosilicate glass
round bottom flask
three-neck (Vertical)
接合处
joint ST/NS24/40
无菌性
non-sterile
特点
closure type Standard taper joint
包装
pack of 1
case of 4
制造商/商品名称
Corning 4950-1L
容量
1,000 mL
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
相关类别
法律信息
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)