主要文件
CLS302510
Pyrex® 双公制经济级刻度量筒
volume 10 mL
别名:
Corning® 3025
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41121805
特點
subdivision 0.1 mL
製造商/商標名
Corning 3025-10
tol. measuring range
±5%
容積
10 mL
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
  • 经"容量"校正
  • 双公制刻度
法律資訊
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)