主要文件
CLS298250
带 Pyrex® 塞子的 Pyrex® 刻度量筒
volume 50 mL
别名:
Corning® 2982
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
41121805
NACRES:
NB.43
特点
subdivision 1.0 mL
制造商/商品名称
Corning 2982-50
tol. measuring range
0.4 mL
体积
50 mL
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
相关类别
一般描述
  • 单公制刻度
  • 经"容量"校正
  • 白色搪瓷刻度
法律信息
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)