Merck
CLS29821L
带 Pyrex® 塞子的 Pyrex® 刻度量筒
volume 1,000 mL
别名:
Corning® 2982
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41121805
NACRES:
NB.43
特點
subdivision 10.0 mL
製造商/商標名
Corning 2982-1L
tol. measuring range
2.6 mL
容積
1,000 mL
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
  • 单公制刻度
  • 经"容量"校正
  • 白色搪瓷刻度
法律資訊
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.