Merck
CDS025350
Sigma-Aldrich
Dihydro-3(2H)-furanone
AldrichCPR
别名:
3-Oxotetrahydrofuran, 4,5-Dihydro-3(2H)-furanone, Dihydrofuran-3-one
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
C4H6O2
CAS号:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
NACRES:
NA.21
SMILES 字串
O1CCC(=O)C1
InChI
1S/C4H6O2/c5-4-1-2-6-3-4/h1-3H2
InChI 密鑰
JLPJFSCQKHRSQR-UHFFFAOYSA-N