Merck
CBR01275
Sigma-Aldrich
3-(1-Methyl-1H-benzimidazol-2-yl)-1-propanamine dihydrochloride hydrate
AldrichCPR
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C11H19Cl2N3O
分子量:
280.19
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352116
PubChem物質ID:
形狀
solid
SMILES 字串
O.Cl.Cl.Cn1c(CCCN)nc2ccccc12
InChI
1S/C11H15N3.2ClH.H2O/c1-14-10-6-3-2-5-9(10)13-11(14)7-4-8-12;;;/h2-3,5-6H,4,7-8,12H2,1H3;2*1H;1H2
InChI 密鑰
YJBRFUXTTPFYCJ-UHFFFAOYSA-N