Merck
C73303
Sigma-Aldrich
2-甲基氯化苄
99%
别名:
α-氯邻二甲苯
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
CH3C6H4CH2Cl
CAS号:
分子量:
140.61
Beilstein:
386016
EC 号:
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352100
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.22
质量水平
方案
99%
表单
liquid
折射率
n20/D 1.541 (lit.)
沸点
197-199 °C (lit.)
密度
1.063 g/mL at 25 °C (lit.)
储存温度
2-8°C
SMILES字符串
Cc1ccccc1CCl
InChI
1S/C8H9Cl/c1-7-4-2-3-5-8(7)6-9/h2-5H,6H2,1H3
InChI key
VQRBXYBBGHOGFT-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
警示用语:
Danger
危险声明
危险分类
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
补充剂危害
储存分类代码
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 2
闪点(°F)
163.4 °F - closed cup
闪点(°C)
73 °C - closed cup
个人防护装备
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)