方案
98%
表单
powder
mp
76-79 °C (lit.)
SMILES字符串
OC(=O)Cc1cccc(Cl)c1
InChI
1S/C8H7ClO2/c9-7-3-1-2-6(4-7)5-8(10)11/h1-4H,5H2,(H,10,11)
InChI key
WFPMUFXQDKMVCO-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
警示用语:
Warning
危险声明
危险分类
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3