Merck
C54902
Sigma-Aldrich
2-氯甲基-4-硝基苯酚
96%
别名:
α-氯-4-硝基邻甲酚
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
ClCH2C6H3(NO2)OH
CAS号:
分子量:
187.58
EC 号:
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352100
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.22
质量水平
方案
96%
表单
solid
mp
128 °C (dec.) (lit.)
SMILES字符串
Oc1ccc(cc1CCl)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C7H6ClNO3/c8-4-5-3-6(9(11)12)1-2-7(5)10/h1-3,10H,4H2
InChI key
PJNPZIYGODMAQE-UHFFFAOYSA-N
象形图
Corrosion
警示用语:
Danger
危险声明
危险分类
Skin Corr. 1B
储存分类代码
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Not applicable
个人防护装备
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)