Merck
C51008
Sigma-Aldrich
2-氯-6-甲基苯胺
98%
别名:
2-氨基-3-氯甲苯, 6-氯邻甲苯胺
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
ClC6H3(CH3)NH2
CAS号:
分子量:
141.60
EC 号:
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352100
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.22
方案
98%
表单
liquid
折射率
n20/D 1.576 (lit.)
沸点
215 °C (lit.)
mp
10-12 °C (lit.)
密度
1.152 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES字符串
Cc1cccc(Cl)c1N
InChI
1S/C7H8ClN/c1-5-3-2-4-6(8)7(5)9/h2-4H,9H2,1H3
InChI key
WFNLHDJJZSJARK-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
警示用语:
Danger
危险分类
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 1 - Muta. 2 - STOT RE 2
储存分类代码
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
闪点(°F)
221.0 °F - closed cup
闪点(°C)
105 °C - closed cup
个人防护装备
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)