Merck
C38958
Sigma-Aldrich
4-氯-3,5-二硝基苯甲腈
97%
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
ClC6H2(NO2)2CN
CAS号:
分子量:
227.56
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
化驗
97%
形狀
powder
mp
140.5-141 °C (lit.)
SMILES 字串
[O-][N+](=O)c1cc(cc(c1Cl)[N+]([O-])=O)C#N
InChI
1S/C7H2ClN3O4/c8-7-5(10(12)13)1-4(3-9)2-6(7)11(14)15/h1-2H
InChI 密鑰
SCGDEDHSPCXGEC-UHFFFAOYSA-N
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3