Merck
C33204
Sigma-Aldrich
2,6-二氨基-4-氯嘧啶
98%
别名:
4-氯-2,6-二氨基嘧啶
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C4H5ClN4
CAS号:
分子量:
144.56
Beilstein:
118455
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
化驗
98%
形狀
powder
mp
199-202 °C (lit.)
SMILES 字串
Nc1cc(Cl)nc(N)n1
InChI
1S/C4H5ClN4/c5-2-1-3(6)9-4(7)8-2/h1H,(H4,6,7,8,9)
InChI 密鑰
QJIUMVUZDYPQRT-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3