Merck
C301
Sigma-Aldrich
(+)-莰烯
technical grade, 80%
别名:
(1R)-2,2-二甲基-3-亚甲基二环[2.2.1]庚烷
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C10H16
CAS号:
分子量:
136.23
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352002
PubChem物質ID:
等級
technical grade
品質等級
化驗
80%
形狀
solid
光學活性
[α]21/D +12.6°, c = 4 in ethanol
雜質
10% tricyclene
bp
159-160 °C (lit.)
mp
40-50 °C (lit.)
密度
0.839 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES 字串
CC1(C)[C@@H]2CC[C@@H](C2)C1=C
InChI
1S/C10H16/c1-7-8-4-5-9(6-8)10(7,2)3/h8-9H,1,4-6H2,2-3H3/t8-,9+/m0/s1
InChI 密鑰
CRPUJAZIXJMDBK-DTWKUNHWSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
象形圖
Flame
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Flam. Sol. 1
儲存類別代碼
4.1B - Flammable solid hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
93.2 °F - closed cup
閃點(°C)
34 °C - closed cup
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges