Merck
C27808
Sigma-Aldrich
(3-氯苯基)乙腈
99%
别名:
3-氯苄氰
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
ClC6H4CH2CN
CAS号:
分子量:
151.59
Beilstein:
2042965
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
化驗
99%
形狀
liquid
折射率
n20/D 1.544 (lit.)
bp
134-136 °C/10 mmHg (lit.)
mp
11-13 °C (lit.)
密度
1.283 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES 字串
Clc1cccc(CC#N)c1
InChI
1S/C8H6ClN/c9-8-3-1-2-7(6-8)4-5-10/h1-3,6H,4H2
InChI 密鑰
GTIKLPYCSAMPNG-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
象形圖
Skull and crossbones
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral
儲存類別代碼
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
235.4 °F - closed cup
閃點(°C)
113 °C - closed cup
個人防護裝備
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)