主要文件
BR759700
BRAND®一次性袋子的支架
includes pack of 100 bags, PP
别名:
一次性袋子, 架子, 配件
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
41122800
NACRES:
NB.35
物料
epoxy-coated (steel wire, with rubber feet)
特点
includes pack of 100 bags, PP
包装
pack of 100 bags
制造商/商品名称
BRAND 759700
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
在灭菌过程中,袋子必须是打开的。可高温高压消毒 (121°C)
法律信息
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)