Merck
B8151
Sigma-Aldrich
Scienceware® 生物危害处理袋
W × H × thickness 8 1/2 in. (22 cm) × 11 in. (28 cm) × 0.00125 in., red, pack of 100
别名:
autoclave waste disposal, biohaz waste bag, biohazardous disposal bags, waste bags
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
24111500
NACRES:
NB.35
描述
Imprinted in black with Biohazard symbol.
包裝
pack of 100
製造商/商標名
Bel-Art F13166-0000
寬度 × 高度 × 厚度
8 1/2 in. (22 cm) × 11 in. (28 cm) × 0.00125 in.
顏色
red
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
相关类别
應用
Scienceware®生物危害一次性处理袋适合吸头和管子废弃物处理。
特點和優勢
  • 通过ASTM 1922抗撕裂测试和ASTM 1709飞镖冲击测试。
  • 可节约通风柜或实验台空间。搭配Poxygrid®台面生物危害处理袋架子(H13193-1000)和盖子(F13193-0102)使用。
  • 耐受121°C(250°F)高压灭菌
  • 长封口方便开袋
  • 高分子量高密度(HMHD)聚乙烯制成
法律資訊
Scienceware is a registered trademark of SP Scienceware, a division of SP