主要文件
BR759128
BRAND® UV比色皿
macro
, volume 2.5 mL, pack of 500
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
41121813
NACRES:
NB.43
物料
plastic
plastic
特点
four clear sided
包装
pack of 500
制造商/商品名称
BRAND 759128
参数
≥230 nm spectral range
220-900 nm spectral range
220-900 nm spectral range
腔室容量
2.5-4.5
路径长度
10 mm
10 mm
体积
2.5 mL
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
专为紫外范围内蛋白、ssDNA、RNA和寡核苷酸的光度测定而设计。
从220 nm开始可用。最适于260 nm、280 nm以及可见光范围内的测量。
  • 标准10 mm光路
  • 最低70 μL的样品体积就足够了
  • 具有两个中心高度
  • 适合大多数没有适配器的光度计
比色皿,四面透明,大容量,PS或紫外线透明,按一个型腔号分类,最小充装体积2.5 ml。
适用于荧光光谱分析。紫外线透明比色皿适用波长自230 nm起,而且未显示有自发荧光。
特点和优势
  • 清晰、干净的光路
  • 在严格控制的室内条件下生产,全自动包装,没有人为接触。
  • 按模具型腔号分组包装,以确保消光系数偏差最低。
  • 紫外线透明比色皿在许多应用中取代了敏感和昂贵的玻璃或石英比色皿。
法律信息
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)