主要文件
BR463139
BRAND®橡胶锥形垫片,适用于过滤漏斗和过滤瓶
size 76 mm
别名:
橡胶垫片, 过滤器
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41104900
NACRES:
NB.24
材料
EPDM rubber
包裝
pack of 10 ea
製造商/商標名
BRAND 463139
尺寸
76 mm
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
Conical gaskets to place between filter funnel and filter flask.
法律資訊
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)