主要文件
BR462827
BRAND®橡胶锥形垫片,适用于过滤漏斗和过滤瓶
size 42 mm
别名:
橡胶垫片, 过滤器
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
41104900
NACRES:
NB.24
物料
EPDM rubber
包装
pack of 10 ea
制造商/商品名称
BRAND 462827
尺寸
42 mm
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
Conical gaskets to place between filter funnel and filter flask.
法律信息
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)