主要文件
Z254274
Sigma-Aldrich
Individual Filter Adapters
size 3
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
41104900
NACRES:
NB.24
尺寸
3
包装
pkg of 12 ea
高度 × 厚度
25 mm × 3 mm
底部外径 × 内径
22 mm × 16 mm
顶部外径 × 内径
37 mm × 31 mm
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
相关类别
一般描述
For Buchner, conical, fritted-glass, and porcelain filter funnels. Gray neoprene rubber adapters fit singly or can be nested around funnel stem to produce a good fit. Withstands autoclaving.
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)