主要文件
BR144391
BRAND®塞子
red rubber, H 30 mm, top diam. 32 mm
别名:
塞子
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
41122500
NACRES:
NB.43
物料
red rubber
包装
pack of 25 ea
制造商/商品名称
BRAND 144391
高度
30 mm
底部直径
26 mm
顶部直径
32 mm
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
法律信息
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)