主要文件
BR144340
BRAND®塞子
silicone, H 30 mm, top diam. 27 mm
别名:
塞子
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
41122500
NACRES:
NB.35
物料
silicone
包装
pack of 10 ea
制造商/商品名称
BRAND 144340
高度
30 mm
底部直径
21 mm
顶部直径
27 mm
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
The BRAND® stopper is made from natural-colored silicone (SI), providing a reliable sealing solution for various laboratory applications.
法律信息
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)