主要文件
BR122520
BRAND®实验室瓶子,有刻度和螺口盖
capacity 25 mL
别名:
实验室瓶子, 玻璃, 瓶子
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
41121800
NACRES:
NB.43
物料
borosilicate glass bottle
clear bottle
narrow-mouth bottle
polypropylene cap
round bottle
接合处
Joints threaded neck (GL25)
无菌性
non-sterile
特点
autoclavable
graduations
with cap
制造商/商品名称
BRAND 122520
容量
25 mL
直径× 高度
36 mm × 74 mm
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
相关类别
一般描述
Threaded to DIN ISO 4796. Studded base for stability and abrasion resistance. Graduated, with marking area. Screw cap and pouring ring PP. Autoclavable (121 °C).
法律信息
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)