Merck
B97402
Sigma-Aldrich
2-叔丁基-5-甲基苯酚
95%
别名:
6-叔丁基间甲酚
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
(CH3)3CC6H3(CH3)OH
CAS号:
分子量:
164.24
EC 号:
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352100
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.22
质量水平
方案
95%
表单
liquid
折射率
n20/D 1.519 (lit.)
沸点
117-118 °C/12 mmHg (lit.)
密度
0.964 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES字符串
Cc1ccc(c(O)c1)C(C)(C)C
InChI
1S/C11H16O/c1-8-5-6-9(10(12)7-8)11(2,3)4/h5-7,12H,1-4H3
InChI key
XOUQAVYLRNOXDO-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
象形图
Exclamation mark
警示用语:
Warning
危险分类
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
靶器官
Respiratory system
储存分类代码
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 2
闪点(°F)
222.8 °F - closed cup
闪点(°C)
106 °C - closed cup
个人防护装备
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)