About This Item
经验公式(希尔记法):
C27H45FeO6
CAS号:
分子量:
521.49
MDL编号:
UNSPSC代码:
12161600
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.22
推荐产品
表单
solid
质量水平
反应适用性
core: iron
reagent type: catalyst
环保替代产品特性
Catalysis
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
mp
96-102 °C
环保替代产品分类
SMILES字符串
O=C([CH-]C(C(C)C)=O)C(C)C.O=C([CH-]C(C(C)C)=O)C(C)C.O=C([CH-]C(C(C)C)=O)C(C)C.[Fe+3]
InChI
1S/3C9H15O2.Fe/c3*1-6(2)8(10)5-9(11)7(3)4;/h3*5-7H,1-4H3;/q3*-1;+3
InChI key
LKNJSJQVZKKQHU-UHFFFAOYSA-N
一般描述
我们致力为您提供更环保的替代产品,以符合“绿色化学的12项原则”的一项或多项原则要求。该产品为增强型,提高了催化效率。 点击此处了解更多信息。
应用
Baran 及其同事报道铁三(二异丁酰基甲烷)是烯烃交叉偶联的有效催化剂。在苯基硅烷(Aldrich 335150)存在下,可以使用简单和温和的反应条件形成几种高取代的和新型官能化 C-C 键。
警示用语:
Warning
危险声明
危险分类
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
靶器官
Respiratory system
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
相关内容
Baran Group offers zinc-based reagents for versatile transformations in organic synthesis.