Merck
ALD00380
Sigma-Aldrich
Fmoc-Phe(4-CF3)-OH
别名:
Fmoc-4-(三氟甲基)-L-苯丙氨酸
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C25H20F3NO4
分子量:
455.43
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352200
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.26
表单
solid
反应适用性
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
颜色
beige
应用
peptide synthesis
官能团
Fmoc
储存温度
2-8°C
SMILES字符串
O=C(O)[C@@H](NC(OCC1C(C=CC=C2)=C2C3=C1C=CC=C3)=O)CC4=CC=C(C(F)(F)F)C=C4
InChI
1S/C25H20F3NO4/c26-25(27,28)16-11-9-15(10-12-16)13-22(23(30)31)29-24(32)33-14-21-19-7-3-1-5-17(19)18-6-2-4-8-20(18)21/h1-12,21-22H,13-14H2,(H,29,32)(H,30,31)/t22-/m0/s1
InChI key
YMEGJWTUWMVZPD-QFIPXVFZSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
应用
Phenylalanine derivative was introduced in collaboration with Yu and coworkers in reflection to a methodology reported in C-H Activation.
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
相关内容
Yu program focuses on efficient C–H bond activation for drug synthesis, using simple starting materials.