Merck
A66006
Sigma-Aldrich
2-氨基-4-甲基噻唑
98%
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C4H6N2S
CAS号:
分子量:
114.17
EC 号:
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352100
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.22
质量水平
方案
98%
表单
crystals
沸点
231-232 °C (lit.)
mp
44-47 °C (lit.)
SMILES字符串
Cc1csc(N)n1
InChI
1S/C4H6N2S/c1-3-2-7-4(5)6-3/h2H,1H3,(H2,5,6)
InChI key
OUQMXTJYCAJLGO-UHFFFAOYSA-N
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
闪点(°F)
235.4 °F - closed cup
闪点(°C)
113 °C - closed cup
个人防护装备
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)