Merck
A32802
Sigma-Aldrich
N-Allyl-N′-(2-hydroxyethyl)thiourea
97%
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
HOCH2CH2NHCSNHCH2CH=CH2
CAS号:
分子量:
160.24
EC 号:
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352103
方案
97%
mp
76-78 °C (lit.)
SMILES字符串
OCCNC(=S)NCC=C
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)