Merck
96835
Sigma-Aldrich
Z-Lys(Z)-OH
≥98.0% (TLC)
别名:
N,N′-双苄氧羰基-L-赖氨酸, Nα,Nε-二-Z-L-赖氨酸
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
C6H5CH2O2CNH(CH2)4CH(NHCO2CH2C6H5)CO2H
CAS号:
分子量:
414.45
Beilstein:
1897206
EC 号:
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352209
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.22
方案
≥98.0% (TLC)
表单
powder
反应适用性
reaction type: solution phase peptide synthesis
应用
peptide synthesis
SMILES字符串
[H][C@@](CCCCNC(=O)OCc1ccccc1)(NC(=O)OCc2ccccc2)C(O)=O
InChI
1S/C22H26N2O6/c25-20(26)19(24-22(28)30-16-18-11-5-2-6-12-18)13-7-8-14-23-21(27)29-15-17-9-3-1-4-10-17/h1-6,9-12,19H,7-8,13-16H2,(H,23,27)(H,24,28)(H,25,26)/t19-/m0/s1
InChI key
BLZXFNUZFTZCFD-IBGZPJMESA-N
WGK
WGK 3
Not applicable
个人防护装备
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)