化驗
≥98.0% (HPLC)
形狀
crystals
反應適用性
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
雜質
may contain ≤15 wt. % Ethanol
應用
peptide synthesis
官能基
Fmoc
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
OC(=O)[C@H](CCOC(c1ccccc1)(c2ccccc2)c3ccccc3)NC(=O)OCC4c5ccccc5-c6ccccc46
InChI
1S/C38H33NO5/c40-36(41)35(39-37(42)43-26-34-32-22-12-10-20-30(32)31-21-11-13-23-33(31)34)24-25-44-38(27-14-4-1-5-15-27,28-16-6-2-7-17-28)29-18-8-3-9-19-29/h1-23,34-35H,24-26H2,(H,39,42)(H,40,41)/t35-/m0/s1
InChI 密鑰
QUTREFXHXPNEJN-DHUJRADRSA-N
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3