Merck
96170
Sigma-Aldrich
Z-Gly-NH2
≥99.0% (HPLC)
别名:
N-苄氧羰基甘氨酰胺
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
C6H5CH2OOCNHCH2CONH2
CAS号:
分子量:
208.21
Beilstein:
2054564
EC 号:
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352209
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.22
方案
≥99.0% (HPLC)
表单
powder
反应适用性
reaction type: solution phase peptide synthesis
mp
136-139 °C
应用
peptide synthesis
SMILES字符串
NC(=O)CNC(=O)OCc1ccccc1
InChI
1S/C10H12N2O3/c11-9(13)6-12-10(14)15-7-8-4-2-1-3-5-8/h1-5H,6-7H2,(H2,11,13)(H,12,14)
InChI key
HQYMUNCIMNFLDT-UHFFFAOYSA-N
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
个人防护装备
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)