About This Item
线性分子式:
C6H5CH2O2CNH(CH2)5OH
CAS号:
分子量:
237.29
Beilstein:
4353228
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352202
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.22
推荐产品
方案
≥98.0%
表单
powder
反应适用性
reagent type: cross-linking reagent
SMILES字符串
OCCCCCNC(=O)OCc1ccccc1
InChI
1S/C13H19NO3/c15-10-6-2-5-9-14-13(16)17-11-12-7-3-1-4-8-12/h1,3-4,7-8,15H,2,5-6,9-11H2,(H,14,16)
InChI key
TYIYHFWLYLHCHY-UHFFFAOYSA-N
警示用语:
Warning
危险声明
危险分类
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
靶器官
Respiratory system
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3