About This Item
经验公式(希尔记法):
C8H15NO2 · HCl
CAS号:
分子量:
193.67
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352200
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.22
推荐产品
方案
≥95.0% (AT)
表单
solid
应用
peptide synthesis
SMILES字符串
Cl.NC1(CCCCC1)CC(O)=O
InChI
1S/C8H15NO2.ClH/c9-8(6-7(10)11)4-2-1-3-5-8;/h1-6,9H2,(H,10,11);1H
InChI key
PKGBGSODHWQGTQ-UHFFFAOYSA-N
警示用语:
Warning
危险声明
危险分类
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3