Merck
93528
Sigma-Aldrich
叠氮乙酸乙酯 溶液
~25% in ethanol (NMR)
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
N3CH2COOCH2CH3
CAS号:
分子量:
129.12
Beilstein:
4247209
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
形狀
solution
品質等級
反應適用性
reaction type: click chemistry
濃度
~25% in ethanol (NMR)
官能基
azide
ester
SMILES 字串
CCOC(=O)CN=[N+]=[N-]
InChI
1S/C4H7N3O2/c1-2-9-4(8)3-6-7-5/h2-3H2,1H3
InChI 密鑰
HVJJYOAPXBPQQV-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
象形圖
FlameExclamation mark
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
個人防護裝備
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)