Merck
81806
Supelco
丙烷磺酸钠 一水合物
suitable for ion pair chromatography, LiChropur, 98.0-102.0% (T)
别名:
1-丙烷磺酸 钠盐 一水合物
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
CH3CH2CH2SO3Na · H2O
分子量:
164.16
Beilstein:
3714817
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12000000
PubChem物質ID:
NACRES:
NB.21
描述
anionic
品質等級
化驗
98.0-102.0% (T)
形狀
powder
品質
LiChropur
分子量
164.16 g/mol
技術
ion pair chromatography: suitable
mp
250 °C (dec.) (lit.)
&lambda ;
10 % in H2O
紫外吸收
λ: 210 nm Amax: 0.15
λ: 220 nm Amax: 0.06
λ: 230 nm Amax: 0.04
λ: 260 nm Amax: 0.02
λ: 500 nm Amax: 0.02
適合性
corresponds to standard for RP gradient test
corresponds to standard for filter test
SMILES 字串
O.[Na+].CCCS([O-])(=O)=O
InChI
1S/C3H8O3S.Na.H2O/c1-2-3-7(4,5)6;;/h2-3H2,1H3,(H,4,5,6);;1H2/q;+1;/p-1
InChI 密鑰
QBQVXXQXZXDEHE-UHFFFAOYSA-M
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
推薦產品
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
法律資訊
LiChropur is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Choose from one of the most recent versions:
分析证书(COA)