Merck
93005
Sigma-Aldrich
聚合物键合型三苯基氯甲烷
100-200 mesh, extent of labeling: ~1.7 mmol/g loading
别名:
三苯基甲基氯, 聚合物键合型氯三苯甲烷, 聚合物键合型氯代三苯甲烷, 聚苯乙烯交联二乙烯苯,α-氯二苯甲基化
登录查看公司和协议定价
About This Item
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352200
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
反應適用性
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
reactivity: nucleophile reactive
標籤範圍
~1.7 mmol/g loading
基質
crosslinked with 1% DVB
粒徑
100-200 mesh
應用
peptide synthesis
SMILES 字串
C=Cc1ccccc1.C=Cc2ccc(C=C)cc2.ClC(c3ccccc3)(c4ccccc4)c5ccccc5
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
儲存類別代碼
13 - Non Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3