等級
technical
化驗
≥90%
形狀
liquid
折射率
n20/D 1.482
密度
0.964 g/mL at 20 °C (lit.)
SMILES 字串
C[Si]1(N[Si](C)(N[Si](C)(N1)C=C)C=C)C=C
InChI
1S/C9H21N3Si3/c1-7-13(4)10-14(5,8-2)12-15(6,9-3)11-13/h7-12H,1-3H2,4-6H3
InChI 密鑰
RFSBGZWBVNPVNN-UHFFFAOYSA-N
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
個人防護裝備
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter