768901
2-[2-(2-氨基乙氧基)乙氧基]乙醇
≥96.0% (GC)
别名:
2-[2-(2-Hydroxyethoxy)ethoxy]ethylamine, 3,6,9-Trioxadecylamine, 8-Amino-3,6-dioxaoctanol, NSC 40760, T3EGMA, Triethylene glycol monoamine, Triglycolamine
登录查看公司和协议定价
所有图片(1)
About This Item
经验公式(希尔记法):
C6H15NO3
CAS号:
分子量:
149.19
Beilstein:
1739188
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352200
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
推荐产品
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
儲存類別代碼
8A - Combustible corrosive hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 3