About This Item
线性分子式:
(CH3)3SiCH2CH2OCH2Cl
CAS号:
分子量:
166.72
Beilstein:
3587289
EC 号:
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352101
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.22
推荐产品
质量水平
方案
≥95.0% (GC)
表单
liquid
折射率
n20/D 1.435 (lit.)
n20/D 1.436
沸点
170-172 °C (lit.)
57-59 °C/8 mmHg (lit.)
密度
0.942 g/mL at 25 °C (lit.)
官能团
chloro
ether
运输
wet ice
储存温度
−20°C
SMILES字符串
C[Si](C)(C)CCOCCl
InChI
1S/C6H15ClOSi/c1-9(2,3)5-4-8-6-7/h4-6H2,1-3H3
InChI key
BPXKZEMBEZGUAH-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
2-(三甲硅烷基)乙氧甲基氯(SEM-Cl)是广泛使用的一种试剂,用于制备胺、醇、酚和羧基的保护基团。酰胺和磺酰胺基团中的氮也可用SEM-Cl试剂进行保护。
应用
SEM-Cl可作为试剂,通过Prins型环化反应制备2,4,5-三取代四氢吡喃形式的高烯丙醇。在碳酸锂存在的情况下,也可用于从 N保护的氨基酸合成氨基酸SEM酯。
其他说明
醇和其他官能团的保护试剂,可被 Bu4NF 选择性去除;吡咯和咪唑的保护基团,可促进选择金属化反应;引入保护性·C1 结构单元的试剂
警示用语:
Danger
危险声明
危险分类
Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B
储存分类代码
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
闪点(°F)
114.8 °F - closed cup
闪点(°C)
46 °C - closed cup
个人防护装备
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
其他客户在看
B.H. Lipshutz et al.
Tetrahedron Letters, 30, 7149-7149 (1989)
D. Crich et al.
Synlett, 117-117 (1990)
2-(Trimethylsilyl) ethoxymethyl Chloride
Earley J and Adams CM
Encyclopedia of Reagents for Organic Synthesis, Second Edition (2001)
N. Fujina et al.
Heterocycles, 34, 303-303 (1992)
T. Wada et al.
Tetrahedron Letters, 36, 1683-1683 (1995)