Merck
924555
Sigma-Aldrich
Dimethyl phosphate
≥95%
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C2H7O4P
CAS号:
分子量:
126.05
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
41116107
NACRES:
NA.22
品質等級
化驗
≥95%
形狀
liquid
儲存溫度
2-8°C
InChI
1S/C2H7O4P/c1-5-7(3,4)6-2/h1-2H3,(H,3,4)
InChI 密鑰
KKUKTXOBAWVSHC-UHFFFAOYSA-N
相关类别
象形圖
CorrosionExclamation mark
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1
儲存類別代碼
8A - Combustible corrosive hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 3